Print…
2-Mercapto-2-thiazoline ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0065-25G M0065-500G
TCIAM0065-25GEA 16 EUR
TCIAM0065-25G TCIAM0065-500G
2-Mercapto-2-thiazoline ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Mercapto-2-thiazoline
Fórmula: C₃H₅NS₂
Número MDL : MFCD00126013
Número CAS: 96-53-7
EINECS: 202-512-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9b89fb1a8d7e68249c36e78068ccd7cef992e45&vid=f9b89fb1a8d7e68249c36e78068ccd7cef992e45&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 107.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency
Solubility in Methanol almost transparency