Print…
(R)-(+)-N-(1-Phenylethyl)phthalamic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (R)-(+)-N-(1-Phenylethyl)phthalamic acid, (R)-(+)-N-(alpha-Methylbenzyl)phthalamic acid, (R)-2-((1-Phenylethyl)carbamoyl)benzoic acid
M1622-1G M1622-5G
TCIAM1622-1GEA 41 EUR
TCIAM1622-1G TCIAM1622-5G
(R)-(+)-N-(1-Phenylethyl)phthalamic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(R)-(+)-N-(1-Phenylethyl)phthalamic acid
Fórmula: C₁₆H₁₅NO₃
Número MDL : MFCD00063050
Número CAS: 21752-35-2
EINECS: 244-570-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72af5f3c58e29452492f31808f01a724cef0d4a9&vid=72af5f3c58e29452492f31808f01a724cef0d4a9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +45.0 to +48.0 deg (C=2,EtOH)