Print…
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2261-1G D2261-25G D2261-5G
TCIAD2261-1GEA 52 EUR
TCIAD2261-1G TCIAD2261-25G TCIAD2261-5G
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one ≥95.0% (por GC)
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one
Fórmula: C₅H₆O₂
Ponto de ebulição: 117°C
Ponto de Inflamação: 46°C
Número MDL : MFCD00010439
Número CAS: 3393-45-1
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12d7580115e5c706d1a17f4126060265125e57cc&vid=12d7580115e5c706d1a17f4126060265125e57cc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %