Print…
Dimethyl acetylenedicarboxylate ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Dimethyl but-2-yne-1,4-dioate, Dimethyl but-2-ynedioate
A0090-25ML A0090-500ML A0090-100ML
TCIAA0090-25MLEA 58 EUR
TCIAA0090-25ML TCIAA0090-500ML TCIAA0090-100ML
Dimethyl acetylenedicarboxylate ≥96.0% (por GC)
Dimethyl acetylenedicarboxylate
Fórmula: C₆H₆O₄
Ponto de ebulição: 198°C
Ponto de Inflamação: 86°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008456
Número CAS: 762-42-5
EINECS: 212-098-4
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a34cf2fde79d98d6dce2fd5e9d5dce65b78af3c0&vid=a34cf2fde79d98d6dce2fd5e9d5dce65b78af3c0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %