Print…
Diallylamine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0069-25ML D0069-500ML
TCIAD0069-25MLEA 27 EUR
TCIAD0069-25ML TCIAD0069-500ML
Diallylamine ≥98.0% (por GC)
Diallylamine
Fórmula: C₆H₁₁N
Ponto de ebulição: 112°C
Ponto de Fusão: -88°C
Ponto de Inflamação: 14°C
Número MDL : MFCD00008642
Número CAS: 124-02-7
EINECS: 204-671-2
UN: 2359
ADR: 3,II
Merck Index: 14,02971
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79b907d0d508a96759d25cabc4381bffb1846cbf&vid=79b907d0d508a96759d25cabc4381bffb1846cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %