Print…
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: MCI-186, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, Edaravone
M0687-25G M0687-500G
TCIAM0687-25GEA 32 EUR
TCIAM0687-25G TCIAM0687-500G
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O
Número MDL : MFCD00003138
Número CAS: 89-25-8
EINECS: 201-891-0
Merck Index: 14,06713
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9295eb4bfa90f659439971706118b3c946b7d9b&vid=d9295eb4bfa90f659439971706118b3c946b7d9b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 131.0 deg-C
Solubility in N,N-DMF almost transparency