Print…
Pentaethylene glycol ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1154-25G P1154-5G
TCIAP1154-25GEA 234 EUR
TCIAP1154-25G TCIAP1154-5G
Pentaethylene glycol ≥95.0% (por GC)
Pentaethylene glycol
Fórmula: C₁₀H₂₂O₆
Ponto de ebulição: 184°C
Número MDL : MFCD00002878
Número CAS: 4792-15-8
EINECS: 225-341-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ff82f2d09b7d5478d487afd7d38fc06d1e3fde1&vid=9ff82f2d09b7d5478d487afd7d38fc06d1e3fde1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %