Print…
Triethylene glycol monomethyl ether ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: mPEG3-Alcohol, 2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy)ethanol, Methyl triglycol, m-PEG3-OH
T0709-25ML T0709-500ML
TCIAT0709-25MLEA 17 EUR
TCIAT0709-25ML TCIAT0709-500ML
Triethylene glycol monomethyl ether ≥98.0% (por GC)
Triethylene glycol monomethyl ether
Fórmula: C₇H₁₆O₄
Peso Molecular: 164.2 g/mol
Ponto de ebulição: 248°C
Ponto de Fusão: –45°C
Ponto de Inflamação: 134°C
Número MDL : MFCD00002875
Número CAS: 112-35-6
EINECS: 203-962-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ebd90d0ff453f551c98836978381f1d0045be4b&vid=0ebd90d0ff453f551c98836978381f1d0045be4b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %