Print…
N,N-Dimethylglycine methyl ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0257-25G D0257-500G D0257-5G
TCIAD0257-25GEA 65 EUR
TCIAD0257-25G TCIAD0257-500G TCIAD0257-5G
N,N-Dimethylglycine methyl ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N,N-Dimethylglycine methyl ester
Fórmula: C₅H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 135°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00059303
Número CAS: 7148-06-3
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0288f5dfc4f3aa513ec9dbeeeacc1c6c891f6a9d&vid=0288f5dfc4f3aa513ec9dbeeeacc1c6c891f6a9d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %