Print…
Dimethyl-3-oxoglutarate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, Dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate
A0056-25G A0056-500G A0056-100G
TCIAA0056-25GEA 32 EUR
TCIAA0056-25G TCIAA0056-500G TCIAA0056-100G
Dimethyl-3-oxoglutarate ≥95.0% (por GC)
Dimethyl-3-oxoglutarate
Fórmula: C₇H₁₀O₅
Peso Molecular: 174.15 g/mol
Ponto de ebulição: 150°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008462
Número CAS: 1830-54-2
EINECS: 217-385-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f394fe04673efa6bdecab70493090ebcda6127a&vid=4f394fe04673efa6bdecab70493090ebcda6127a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %