Print…
Diethyl-3-oxoglutarate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Diethyl 1,3-acetonedicarboxylate, Diethyl acetone-1,3-dicarboxylate
A0055-25ML A0055-500ML
TCIAA0055-25MLEA 37 EUR
TCIAA0055-25ML TCIAA0055-500ML
Diethyl-3-oxoglutarate ≥95.0% (por GC)
Diethyl-3-oxoglutarate
Fórmula: C₉H₁₄O₅
Peso Molecular: 202.21 g/mol
Ponto de ebulição: 250°C
Ponto de Inflamação: 71°C
Número MDL : MFCD00009200
Número CAS: 105-50-0
EINECS: 203-302-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45468af06d97744f7e36fb7ea51382373c1a99e5&vid=45468af06d97744f7e36fb7ea51382373c1a99e5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %