Print…
Éter diglícidico do 1,4-butanodiol ≥93.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Araldite RD-2
B0964-25ML B0964-250ML
TCIAB0964-25MLEA 71 EUR
TCIAB0964-25ML TCIAB0964-250ML
Éter diglícidico do 1,4-butanodiol ≥93.0% (por GC)
Éter diglícidico do 1,4-butanodiol
Fórmula: C₁₀H₁₈O₄
Peso Molecular: 202.25 g/mol
Ponto de ebulição: 160°C
Ponto de Inflamação: 140°C
Número MDL : MFCD00005146
Número CAS: 2425-79-8
EINECS: 219-371-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e216f098f41b6ed837cbe197f15952824f7c3a84&vid=e216f098f41b6ed837cbe197f15952824f7c3a84&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %