Print…
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (S)-(-)-Glycidol, (S)-Oxiran-2-ylmethanol
G0364-5G G0364-25G
TCIAG0364-5GEA 40 EUR
TCIAG0364-5G TCIAG0364-25G
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol ≥96.0% (por GC)
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol
Fórmula: C₃H₆O₂
Peso Molecular: 74.08 g/mol
Ponto de Inflamação: 72°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00074874
Número CAS: 60456-23-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05d4130528c17f1c2359dc6ec270aca8985a2385&vid=05d4130528c17f1c2359dc6ec270aca8985a2385&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Optical purity (GC) min. 97.0 ee%