Print…
(±)-Ethyl-2-bromobutyrate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0800-25G B0800-500G
TCIAB0800-25GEA 16 EUR
TCIAB0800-25G TCIAB0800-500G
(±)-Ethyl-2-bromobutyrate ≥98.0% (por GC)
(±)-Ethyl-2-bromobutyrate
Fórmula: C₆H₁₁BrO₂
Ponto de Inflamação: 73°C
Número MDL : MFCD00000155
Número CAS: 533-68-6
EINECS: 208-574-6
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65f7b77f25c8402e0fffd6ea943ddd397d3d5110&vid=65f7b77f25c8402e0fffd6ea943ddd397d3d5110&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %