Print…
1,1'-Dibromoferrocene ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2829-1G D2829-5G
TCIAD2829-1GEA 111 EUR
TCIAD2829-1G TCIAD2829-5G
1,1'-Dibromoferrocene ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1,1'-Dibromoferrocene
Fórmula: C₁₀Br₂Fe
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01075755
Número CAS: 1293-65-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6ea013183be6760edad20b241aa82e7e4a46807&vid=c6ea013183be6760edad20b241aa82e7e4a46807&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity