Print…
1,3-Diiodo-5,5-dimethylhydantoin ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
D3657-25G D3657-5G
TCIAD3657-25GEA 235 EUR
TCIAD3657-25G TCIAD3657-5G
1,3-Diiodo-5,5-dimethylhydantoin ≥97.0% (por análise titulométrica)
1,3-Diiodo-5,5-dimethylhydantoin
Fórmula: C₅H₆I₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 198°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00020867
Número CAS: 2232-12-4
UN: 3085
ADR: 5.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66160900e484f7277bfd463f994783a8df8993f0&vid=66160900e484f7277bfd463f994783a8df8993f0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %