Print…
1,2-Epoxyoctadecane ≥85.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
E0313-25G E0313-400G
TCIAE0313-25GEA 23 EUR
TCIAE0313-25G TCIAE0313-400G
1,2-Epoxyoctadecane ≥85.0% (por GC)
1,2-Epoxyoctadecane
Fórmula: C₁₈H₃₆O
Número MDL : MFCD00005152
Número CAS: 7390-81-0
EINECS: 230-977-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5b90591b45d058251cf05bf69c8c88b94f4850f&vid=e5b90591b45d058251cf05bf69c8c88b94f4850f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 85.0 %