Print…
1,2-Epoxydecane ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
E0315-25ML E0315-500ML
TCIAE0315-25MLEA 52 EUR
TCIAE0315-25ML TCIAE0315-500ML
1,2-Epoxydecane ≥97.0% (por GC)
1,2-Epoxydecane
Fórmula: C₁₀H₂₀O
Ponto de ebulição: 208°C
Ponto de Inflamação: 78°C
Número MDL : MFCD00005158
Número CAS: 2404-44-6
EINECS: 219-295-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26ad6c8c8559bace02696966c1ab389dffcbb8fc&vid=26ad6c8c8559bace02696966c1ab389dffcbb8fc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %