Print…
3-Methylpicolinic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1141-1G M1141-100MG M1141-5G
TCIAM1141-1GEA 27 EUR
TCIAM1141-1G TCIAM1141-100MG TCIAM1141-5G
3-Methylpicolinic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Methylpicolinic acid
Fórmula: C₇H₇NO₂
Número MDL : MFCD00191553
Número CAS: 4021-07-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d04e27a3388b4e6a2866e98142e64975a390fee5&vid=d04e27a3388b4e6a2866e98142e64975a390fee5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity