Print…
(±)-β-Aminophenethyl alcohol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: DL-2-Phenylglycinol, 2-Amino-2-phenylethanol, DL-Phenylglycinol
P1792-25G P1792-5G
TCIAP1792-25GEA 252 EUR
TCIAP1792-25G TCIAP1792-5G
(±)-β-Aminophenethyl alcohol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(±)-β-Aminophenethyl alcohol
Fórmula: C₈H₁₁NO
Peso Molecular: 137.18 g/mol
Ponto de ebulição: 106°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00130145
Número CAS: 7568-92-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0caa21b1dbb6084565800091a49990102c15f0da&vid=0caa21b1dbb6084565800091a49990102c15f0da&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C