Print…
(±)-Ethyl mandelate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-hydroxy-2-phenylacetate
M0039-25G M0039-500G
TCIAM0039-25GEA 24 EUR
TCIAM0039-25G TCIAM0039-500G
(±)-Ethyl mandelate ≥95.0% (por GC)
(±)-Ethyl mandelate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 133°C
Número MDL : MFCD00004494
Número CAS: 774-40-3
EINECS: 212-263-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ced04a98b8e186fbf56ae6323ef36b0e1a16c080&vid=ced04a98b8e186fbf56ae6323ef36b0e1a16c080&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Freezing point 23.0 to 27.0 deg-C