Print…
6-Hydroxypicolinic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
H0876-25G H0876-5G
TCIAH0876-25GEA 171 EUR
TCIAH0876-25G TCIAH0876-5G
6-Hydroxypicolinic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
6-Hydroxypicolinic acid
Fórmula: C₆H₅NO₃
Peso Molecular: 139.11 g/mol
Número MDL : MFCD00192220
Número CAS: 19621-92-2
EINECS: 417-690-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ccdf386dd098c81c5f94115c1272c20df15abb37&vid=3c5fe168e2d2251b1c08ce72e03a7b5dc33dbc5c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %