Print…
6-Aminopicolinic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Aminopyridine-2-carboxylic acid
A2188-1G A2188-5G
TCIAA2188-1GEA 35 EUR
TCIAA2188-1G TCIAA2188-5G
6-Aminopicolinic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
6-Aminopicolinic acid
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Peso Molecular: 138.13 g/mol
Ponto de Fusão: 315°C
Número MDL : MFCD00233711
Número CAS: 23628-31-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3757533f75846ac5437fe52888ea482c9299bb22&vid=3757533f75846ac5437fe52888ea482c9299bb22&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %