Print…
5-Aminonicotinic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 5-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
A2000-25G A2000-5G
TCIAA2000-25GEA 175 EUR
TCIAA2000-25G TCIAA2000-5G
5-Aminonicotinic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
5-Aminonicotinic acid
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Peso Molecular: 138.13 g/mol
Ponto de Fusão: 293°C
Número MDL : MFCD00129116
Número CAS: 24242-19-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f7099e13bd990b30bd81c03c8af48a88e756d69&vid=7f7099e13bd990b30bd81c03c8af48a88e756d69&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %