Print…

5-Aminopicolinic acid ≥98.0% (por HPLC)

Fornecedor: TCI
Atenção

Sinônimos: 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 5-Amino-2-pyridinecarboxylic acid

A2386-1G A2386-5G
TCIAA2386-1GEA 49 EUR
TCIAA2386-1G TCIAA2386-5G
5-Aminopicolinic acid ≥98.0% (por HPLC)
5-Aminopicolinic acid
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Peso Molecular: 138.13 g/mol
Ponto de Fusão: 218°C
Número MDL : MFCD02684600
Número CAS: 24242-20-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46cf91f03b866344d3ddad82c471cdca25f5bdbb&vid=46cf91f03b866344d3ddad82c471cdca25f5bdbb&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR