Print…
3-Aminoisonicotinic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Aminoisonicotinic Acid, 3-Aminopyridine-4-carboxylic acid
A2133-1G A2133-5G
TCIAA2133-1GEA 57 EUR
TCIAA2133-1G TCIAA2133-5G
3-Aminoisonicotinic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-Aminoisonicotinic acid
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Peso Molecular: 138.13 g/mol
Ponto de Fusão: 303°C
Número MDL : MFCD00137840
Número CAS: 7579-20-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fd9c78068206e59042199f5779894e8617da5ff&vid=5fd9c78068206e59042199f5779894e8617da5ff&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %