Print…
Methyl picolinate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0423-25G P0423-250G
TCIAP0423-25GEA 45 EUR
TCIAP0423-25G TCIAP0423-250G
Methyl picolinate ≥98.0% (por GC)
Methyl picolinate
Fórmula: C₇H₇NO₂
Ponto de ebulição: 233°C
Ponto de Inflamação: 103°C
Número MDL : MFCD00038038
Número CAS: 2459-07-6
EINECS: 219-545-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09499943ea53ccd880818d88a3e9b456f408c68a&vid=09499943ea53ccd880818d88a3e9b456f408c68a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %