Print…
6-Bromopicolinic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Bromopyridine-2-carboxylic acid
B3024-1G B3024-5G
TCIAB3024-1GEA 25 EUR
TCIAB3024-1G TCIAB3024-5G
6-Bromopicolinic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
6-Bromopicolinic acid
Fórmula: C₆H₄BrNO₂
Número MDL : MFCD00093197
Número CAS: 21190-87-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aec54766468eb022a45719b26be3bf0cc89bb79c&vid=aec54766468eb022a45719b26be3bf0cc89bb79c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %