Print…
Tributyl phosphite ≥93.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0362-25ML T0362-500ML
TCIAT0362-25MLEA 16 EUR
TCIAT0362-25ML TCIAT0362-500ML
Tributyl phosphite ≥93.0% (por GC)
Tributyl phosphite
Fórmula: C₁₂H₂₇O₃P
Ponto de Inflamação: 129°C
Número MDL : MFCD00009437
Número CAS: 102-85-2
EINECS: 203-061-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d222230e1915e9ea51cfe511ca8f2fa1485542f1&vid=d222230e1915e9ea51cfe511ca8f2fa1485542f1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %