Print…
(Triisopropylsilyl)acetylene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethynyltriisopropylsilane
T1683-25ML T1683-5ML
TCIAT1683-25MLEA 256 EUR
TCIAT1683-25ML TCIAT1683-5ML
(Triisopropylsilyl)acetylene ≥95.0% (por GC)
(Triisopropylsilyl)acetylene
Fórmula: C₁₁H₂₂Si
Ponto de ebulição: 100°C
Ponto de Inflamação: 56°C
Número MDL : MFCD00075452
Número CAS: 89343-06-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ea1036ced4c0b6cb06c3b262e5f4e606ef1a9d4&vid=1ea1036ced4c0b6cb06c3b262e5f4e606ef1a9d4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %