Print…
4'-Ethoxyacetanilide ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
P1669-25G P1669-500G
TCIAP1669-25GEA 28 EUR
TCIAP1669-25G TCIAP1669-500G
4'-Ethoxyacetanilide ≥99.0% (por GC)
4'-Ethoxyacetanilide
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 132°C
Número MDL : MFCD00009094
Número CAS: 62-44-2
EINECS: 200-533-0
Merck Index: 14,07204
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5fae57d2ab3cb6a6bbd801778e1183d8019b549&vid=e5fae57d2ab3cb6a6bbd801778e1183d8019b549&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency