Print…
(S)-(+)-β-Aminophenethyl alcohol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (S)-(+)-2-Phenylglycinol, L-Phenylglycinol, (S)-2-Amino-2-phenylethanol
P1294-25G P1294-5G
TCIAP1294-25GEA 75 EUR
TCIAP1294-25G TCIAP1294-5G
(S)-(+)-β-Aminophenethyl alcohol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
(S)-(+)-β-Aminophenethyl alcohol
Fórmula: C₈H₁₁NO
Peso Molecular: 137.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064404
Número CAS: 20989-17-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d3f581023bf1abc8ae03e296fd656c777ab6369&vid=0d3f581023bf1abc8ae03e296fd656c777ab6369&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 72.0 to 79.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +27.0 to +32.0 deg (C=1, EtOH)