Print…
N-Methylphenethylamine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
M1950-5G M1950-25G
TCIAM1950-5GEA 63 EUR
TCIAM1950-5G TCIAM1950-25G
N-Methylphenethylamine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
N-Methylphenethylamine
Fórmula: C₉H₁₃N
Peso Molecular: 135.21 g/mol
Ponto de ebulição: 205°C
Ponto de Inflamação: 73°C
Número MDL : MFCD00008291
Número CAS: 589-08-2
EINECS: 209-632-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b753c25305e438919fcc7472578ea617122b79a&vid=4b753c25305e438919fcc7472578ea617122b79a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %