Print…
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,2,2-Trimethylpropylamine, 3,3-Dimethylbutan-2-amine
A0656-10ML A0656-25ML
TCIAA0656-10MLEA 179 EUR
TCIAA0656-10ML TCIAA0656-25ML
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine ≥98.0% (por GC)
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
Fórmula: C₆H₁₅N
Ponto de ebulição: 102°C
Ponto de Inflamação: 1°C
Número MDL : MFCD00008078
Número CAS: 3850-30-4
EINECS: 223-353-4
UN: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f2ea619d7a3287fc6ee0dc77b3e3ed83a76d81c&vid=3f2ea619d7a3287fc6ee0dc77b3e3ed83a76d81c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %