Print…
3-Chloropicolinic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2342-1G C2342-5G
TCIAC2342-1GEA 73 EUR
TCIAC2342-1G TCIAC2342-5G
3-Chloropicolinic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Chloropicolinic acid
Fórmula: C₆H₄ClNO₂
Ponto de Fusão: 154°C
Número MDL : MFCD01646325
Número CAS: 57266-69-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c04d6e4854d2e40866dcd086569cdbfb079427fe&vid=c04d6e4854d2e40866dcd086569cdbfb079427fe&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %