Print…
Cloroformato de benzilo ≥96.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
B3021-25G B3021-250G
TCIAB3021-25GEA 22 EUR
TCIAB3021-25G TCIAB3021-250G
Cloroformato de benzilo ≥96.0% (por análise titulométrica)
Cloroformato de benzilo
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Ponto de ebulição: 103°C
Ponto de Fusão: 0°C
Ponto de Inflamação: 80°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000640
Número CAS: 501-53-1
EINECS: 207-925-0
UN: 1739
ADR: 8,I
Merck Index: 14,01801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dafc87f8bd19d81e72cb4d6d1cec566369f2cf84&vid=dafc87f8bd19d81e72cb4d6d1cec566369f2cf84&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %