Bis(2-ethylhexyl)azelate ≥75.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
Dioctyl Azelate, Bis(2-ethylhexyl) nonanedioate, Azelaic acid di(2-ethylhexyl) ester, Azelaic acid dioctyl ester, Di(2-ethylhexyl) Azelate
A0653-25ML
A0653-500ML
TCIAA0653-25MLEA
20
EUR
TCIAA0653-25ML
TCIAA0653-500ML
Bis(2-ethylhexyl)azelate ≥75.0% (por GC)
Bis(2-ethylhexyl)azelate
Fórmula:
C₂₅H₄₈O₄ Ponto de Inflamação: 211°C |
Número MDL :
MFCD00040496 Número CAS: 103-24-2 EINECS: 203-091-7 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 75.0 % |