Print…
Sulfato de sódio, anhydrous 99,0, powder, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Sinônimos: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
3898-07EA 0 EUR
3898-07 3898-01 3898-05
Sulfato de sódio, anhydrous 99,0, powder, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sulfato de sódio
Fórmula: Na₂SO₄
Peso Molecular: 142.04 g/mol
Ponto de ebulição: 1429
Ponto de Fusão: 888
Densidade: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003504
Número CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Meets ACS Reagent Chemical Requirements = 99.0 %
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
ACS - Assay (Na₂SO₄) ≥99.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Loss on Ignition ≤0.5 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 5.2 - 9.2
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.01 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.005 %
ACS - Potassium (K) ≤0.01 %
ACS - Nitrogen Compounds (as N) ≤5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
ACS - Iron (Fe) ≤0.001 %