Print…
Potassium perrhenate
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Potassium perrhenate (VII)
P1939-1G P1939-5G
TCIAP1939-1GEA 49 EUR
TCIAP1939-1G TCIAP1939-5G
Potassium perrhenate
Potassium perrhenate
Fórmula: KO₄Re
Peso Molecular: 289.3 g/mol
Ponto de ebulição: 1370
Ponto de Fusão: 550°C
Número MDL : MFCD00011365
Número CAS: 10466-65-6
EINECS: 233-953-8
UN: 1479
ADR: 5.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1c21b9b6c8616a3553506c2c0d8789727c83906&vid=4054514fa17e33f3da9c5f24f43351f4ae187666&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray powder to crystal
Rhenium 63.0 to 65.5 %