Print…
Cloreto de césio 99,0 Titrimetric
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Cesium Chloride
C2203-100G C2203-25G
TCIAC2203-100GEA 78 EUR
TCIAC2203-100G TCIAC2203-25G
Cloreto de césio 99,0 Titrimetric
Cloreto de césio
Fórmula: CsCl
Peso Molecular: 168.36 g/mol
Ponto de ebulição: 1303
Ponto de Fusão: 646
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010955
Número CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 14,02011
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=693b52133ae7d0e231d760410da33d4ce8cb365b&vid=693b52133ae7d0e231d760410da33d4ce8cb365b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %