Print…
Tetrahidroborato de sódio ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
S0480-100G S0480-500G S0480-25G
TCIAS0480-100GEA 45 EUR
TCIAS0480-100G TCIAS0480-500G TCIAS0480-25G
Tetrahidroborato de sódio ≥95.0% (por análise titulométrica)
Tetrahidroborato de sódio
Fórmula: NaBH₄
Ponto de Fusão: 400 °C
Densidade: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003518
Número CAS: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,08592
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53f98a43cd5cd3b0e549ff43068403b1a1ce4ae0&vid=53f98a43cd5cd3b0e549ff43068403b1a1ce4ae0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Sodium hypochlorite Method) min. 95.0 %