Print…
Ciclopenteno ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C1617-25ML C1617-500ML C1617-100ML
TCIAC1617-25MLEA 20 EUR
TCIAC1617-25ML TCIAC1617-500ML TCIAC1617-100ML
Ciclopenteno ≥95.0% (por GC)
Ciclopenteno
Fórmula: C₅H₈
Ponto de ebulição: 46°C
Ponto de Fusão: -135°C
Densidade: 0,744 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: -29°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001394
Número CAS: 142-29-0
EINECS: 205-532-9
UN: 2246
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=363852c3d08ff04265daea3e31cd2d498860ba51&vid=363852c3d08ff04265daea3e31cd2d498860ba51&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %