Print…
Ciclopenteno ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C0511-25ML C0511-500ML C0511-100ML
TCIAC0511-25MLEA 22 EUR
TCIAC0511-25ML TCIAC0511-500ML TCIAC0511-100ML
Ciclopenteno ≥98.0% (por GC)
Ciclopenteno
Fórmula: C₅H₈
Ponto de ebulição: 46°C
Ponto de Fusão: -135°C
Densidade: 0,744 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: -29°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001394
Número CAS: 142-29-0
EINECS: 205-532-9
UN: 2246
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=752323d7b34e9a3c7b01199e027c638a01624675&vid=752323d7b34e9a3c7b01199e027c638a01624675&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %