Print…

Cycloheptene ≥96.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Perigo

C0688-25ML C0688-5ML
TCIAC0688-25MLEA 219 EUR
TCIAC0688-25ML TCIAC0688-5ML
Cycloheptene ≥96.0% (por GC)
Cycloheptene
Fórmula: C₇H₁₂
Ponto de ebulição: 115°C
Ponto de Fusão: –56 °C
Densidade: 0,824 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004156
Número CAS: 628-92-2
EINECS: 211-060-4
UN: 2242
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07be40630d09be7cd15f8ee7a83420ff0b5db464&vid=07be40630d09be7cd15f8ee7a83420ff0b5db464&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR