Print…
cis-1,3-Dimetilciclohexano ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D1055-25ML D1055-5ML
TCIAD1055-25MLEA 139 EUR
TCIAD1055-25ML TCIAD1055-5ML
cis-1,3-Dimetilciclohexano ≥99.0% (por GC)
cis-1,3-Dimetilciclohexano
Fórmula: C₈H₁₆
Ponto de ebulição: 120°C
Densidade: 0,766 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 6°C
Número MDL : MFCD00001507
Número CAS: 638-04-0
EINECS: 211-316-5
UN: 2263
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab36b3d01e48f9120dec9e5779768ae17a4ffc12&vid=ab36b3d01e48f9120dec9e5779768ae17a4ffc12&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %