Print…
Metilciclohexano ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0190-25ML M0190-500ML
TCIAM0190-25MLEA 16 EUR
TCIAM0190-25ML TCIAM0190-500ML
Metilciclohexano ≥99.0% (por GC)
Metilciclohexano
Fórmula: C₆H₁₁CH₃
Ponto de ebulição: 100°C
Ponto de Fusão: –127°C
Densidade: 0,7693 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –4°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001497
Número CAS: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN: 2296
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06047
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e7ebe656864250c4cbf940e56ab32d33bd5ef69&vid=1e7ebe656864250c4cbf940e56ab32d33bd5ef69&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %