Print…
tert-Butylcyclohexane ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0823-25ML B0823-100ML
TCIAB0823-25MLEA 39 EUR
TCIAB0823-25ML TCIAB0823-100ML
tert-Butylcyclohexane ≥99.0% (por GC)
tert-Butylcyclohexane
Fórmula: C₁₀H₂₀
Ponto de ebulição: 171°C
Ponto de Fusão: –41 °C
Densidade: 0,8127 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 42°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001471
Número CAS: 3178-22-1
EINECS: 221-652-4
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca171776c33af9adcdd20b2319094726af23ec9d&vid=ca171776c33af9adcdd20b2319094726af23ec9d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %