Print…
cis-4-Metilciclohexanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0353-5ML M0353-1ML
TCIAM0353-5MLEA 112 EUR
TCIAM0353-5ML TCIAM0353-1ML
cis-4-Metilciclohexanol ≥98.0% (por GC)
cis-4-Metilciclohexanol
Fórmula: C₇H₁₄O
Ponto de ebulição: 171°C
Ponto de Fusão: –41 °C
Densidade: 0,917 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 70°C
Número MDL : MFCD00064170
Número CAS: 7731-28-4
EINECS: 231-789-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eaa78af25f347ad1aaac0d6053f300380e558cf2&vid=eaa78af25f347ad1aaac0d6053f300380e558cf2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %