Print…
4-tert-Butylcyclohexylamine mistura cis- e trans- ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-(tert-Butyl)cyclohexanamine
B1084-25ML B1084-250ML B1084-5ML
TCIAB1084-25MLEA 98 EUR
TCIAB1084-25ML TCIAB1084-250ML TCIAB1084-5ML
4-tert-Butylcyclohexylamine mistura cis- e trans- ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-tert-Butylcyclohexylamine
Fórmula: C₁₀H₂₁N
Peso Molecular: 155.28 g/mol
Ponto de ebulição: 202
Ponto de Fusão: 18
Densidade: 0.87
Ponto de Inflamação: 79°C
Número MDL : MFCD00013763
Número CAS: 5400-88-4
EINECS: 226-444-7
UN: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a870c61c6d6460f70b51628114acbf1d1246eb25&vid=ab52a0ea818ab17473b04126fbec455ce57a9ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %