Print…

(Chloromethyl)cyclopropane ≥95.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Perigo

C2469-25G C2469-5G
TCIAC2469-25GEA 95 EUR
TCIAC2469-25G TCIAC2469-5G
(Chloromethyl)cyclopropane ≥95.0% (por GC)
(Chloromethyl)cyclopropane
Fórmula: C₄H₇Cl
Ponto de ebulição: 88°C
Ponto de Fusão: –91°C
Densidade: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –2°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001307
Número CAS: 5911-08-0
EINECS: 227-632-1
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d8706ca3f338fce9d9781df29930822f8a52ebf&vid=2d8706ca3f338fce9d9781df29930822f8a52ebf&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR